Learn More
n-Butilo éter etílico, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479096 50 g 50 g
11469096 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17963.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-81-9
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00009455
Clave InChI PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl ethyl ether, ethyl butyl ether, butane, 1-ethoxy, ether, butyl ethyl, n-butyl ethyl ether, ether ethylbutylique, 1-butyl ethyl ether, unii-no396r19pj, ether ethylbutylique french, ethyl n-butyl ether
PubChem CID 12355
Nombre IUPAC 1-etoxibutano
SMILES CCCCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl ethyl ether
Punto de fusión -124°C
Densidad 0.75
Punto de ebullición 91°C to 92°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Índice de refracción 1.382
Cantidad 50 g
Número UN UN1179
Beilstein 1731323
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza ≥98%