Learn More
Dodecanoato de n-butilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385959 500 mL 500 ml
11359687 25 mL 25 ml
11345047 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042024.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-18-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
n-Butyl dodecanoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-18-3
Fórmula molecular C16H32O2
Peso molecular (g/mol) 256.43
Número MDL MFCD00042870
Clave InChI NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl laurate, dodecanoic acid, butyl ester, n-butyl laurate, bytyl laurate, butyl dodecylate, lauric acid butyl ester, lauric acid, butyl ester, lauric acid n-butyl ester, unii-23985ocm4h, n-butyl n-dodecanoate
PubChem CID 61015
Nombre IUPAC dodecanoato de butilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl dodecanoate
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.86 g/mL
Punto de ebullición 166°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 500 mL
Beilstein 1776360
Información de solubilidad Soluble in water,0.06006mg/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.4
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquida