Learn More
n-Butil disulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11935721 500 g Frasco de vidrio 500 g
10539820 25 g Frasco de vidrio 25 g
10498050 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11935721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107925000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 629-45-8 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-45-8
Fórmula molecular C8H18S2
Peso molecular (g/mol) 178.35
Número MDL MFCD00009467
Clave InChI CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl disulfide, butyl disulfide, disulfide, dibutyl, n-butyl disulfide, di-n-butyl disulfide, dibutyl disulphide, 5,6-dithiadecane, 1-butyldisulfanyl butane, unii-z77ef35c0q, 1-butyldisulfanyl-butane
PubChem CID 12386
Nombre IUPAC 1-(butildisulfanil)butano
SMILES CCCCSSCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl disulfide
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.9380g/mL
Punto de ebullición 229.0°C to 233.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2S2
Índice de refracción 1.4915 to 1.4935
Cantidad 500 g
Beilstein 01,II,4
Gravedad específica 0.938
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyl disulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.