Learn More
n-Butil disulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10539820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10539820 25 g Frasco de vidrio 25 g
10498050 100 g Frasco de vidrio 100 g
11935721 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10539820 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 107920250
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 629-45-8 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 629-45-8
Fórmula molecular C8H18S2
Peso molecular (g/mol) 178.35
Número MDL MFCD00009467
Clave InChI CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl disulfide, butyl disulfide, disulfide, dibutyl, n-butyl disulfide, di-n-butyl disulfide, dibutyl disulphide, 5,6-dithiadecane, 1-butyldisulfanyl butane, unii-z77ef35c0q, 1-butyldisulfanyl-butane
PubChem CID 12386
Nombre IUPAC 1-(butildisulfanil)butano
SMILES CCCCSSCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Butyl disulfide
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.9380g/mL
Punto de ebullición 229.0°C to 233.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2S2
Índice de refracción 1.4915 to 1.4935
Cantidad 25 g
Beilstein 01,II,4
Gravedad específica 0.938
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyl disulfide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.