Learn More
n-butil-d9-benceno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylbenzene-D9 (butyl-D9) |
| CAS | 65087-59-4 |
| Fórmula molecular | C10 D9 H5 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene, butyl-d9- (9 CI), (n-Butyl-d9)benzene, (Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)benzene, Butyl-d9-benzene, Butylbenzene-d9, Butylbenzene-D9 (butyl-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9 H,2-3,7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 143.274 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.166 g/mol |
| Mostrar más |