Learn More
n-Butil-d9-amina HCl, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | n-Butyl-d9-amine HCl |
| CAS | 344298-86-8 |
| Fórmula molecular | C4 D9 H2 N . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, hydrochloride (9CI), 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine hydrochloride, 1-Butylamine-D9 hydrochloride, n-Butyl-d9-amine hydrochloride, 1-Butanamine-d9 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H/i1D3,2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 118.653 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.122 |