Learn More
n-butil-d9-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanamine-d9 |
| CAS | 776285-22-4 |
| Fórmula molecular | C4H2D9N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | n-Butyl-d9-amine, 1-Aminobutane-d9, 1-Butylamine-d9, Mono-n-butylamine-d9, Monobutylamine-d9, NSC 8029-d9, Norvalamine-d9, n-Butylamine-d9; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | butan-d9-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 82.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.15 g/mol |
| Mostrar más |