Learn More
Benzoato de n-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418866 250 g 250 g
11408866 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17010.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136-60-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-60-7
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00009439
Clave InChI XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
PubChem CID 8698
Nombre IUPAC butilo benzoato
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl benzoate
Punto de fusión -22°C
Densidad 1.011
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 250 g
Beilstein 1867073
Índice Merck 14,1552
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98%