Learn More
Alcohol n-butílico-OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanol-d |
| CAS | 4712-38-3 |
| Fórmula molecular | C4 D H9 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Butanol-d (9 CI), Butyl alcohol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 1-Deuteriooxybutane, Butanol-O-d, n-Butanol-O-d, 1-Butanol-O-D, n-Butyl alcohol-OD |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D |
| SMILES | [2 H]OCCCC |
| Nombre IUPAC | 1-deuteriooxibutano |
| Peso molecular (g/mol) | 75.128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.079 g/mol |
| Mostrar más |