Learn More
N-Acetato de butilo, Solstice
Código de producto. 16625883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
175 kg
Tamaño de la unidad:
175 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16625883 175 kg 175 Kg
1 options
Código de producto. 16625883 Proveedor Fluka N.º de proveedor 65530175KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3495.00€
    2531.32€ / 175 Kg
    Ahorro 963.68€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl acetate
CAS 123-86-4
Punto de fusión -78 °C
Color Incolora
Densidad 0,881 g/cm3 (20 °C)
Punto de ebullición 126,2 °C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 27 °C
Fórmula molecular C6H12O2
Cantidad 175 kg
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(C)=O
Nombre IUPAC acetato de butilo
Peso molecular (g/mol) 116.16
Grado Disolventes de uso general ACS