Learn More
Acetato de n-butilo-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyl Acetate D12 |
| CAS | 1219799-38-8 |
| Fórmula molecular | C6 D12 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-Acetoxybutane-d12, 1-Butyl-d9 acetate-d3, Acetic acid n-butyl ester-d12, Butyl acetate D12, Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9 ethanoate-2,2,2-d3, n-Butyl acetate-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil 2,2,2-trideuterioacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 128.2322 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1591 g/mol |
| Mostrar más |