Learn More
Acetato de n-butilo, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de -90 °C |
| Color | Incolora |
| pH | 6.2 |
| Punto de ebullición | 126 °C |
| Envase | Recipiente de metal |
| Fórmula molecular | C6H12O2 |
| Cantidad | 10 L |
| Densidad del vapor | 4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116,16g/mol |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Butyl acetate
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.