Learn More
Acetato de n-butilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414017 2500 mL 2500 ml
11404017 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19412.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.60€
    49.65€ / 2500 ml
    Ahorro 8.95€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
n-Butyl acetate is widely used as a solvent for cellulose nitrate, resins, polymers, oils and fats. It is used in paints, coatings, printing inks, aerosol sprays and cosmetics. It is used as a synthetic fruit flavoring agent in foods like candy, ice cream, cheeses and baked food items. In pharmaceutical and petroleum industries, it is used for extraction and as a processing solvent. It is an ingredient of cleaners, essences and fragrances. It is used as an analytical reagent to verify thalium, stannum and tungsten as well as in the determination of molybdenum and rhenium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de n-butilo se utiliza ampliamente como disolvente para nitrato de celulosa, resinas, polímeros, aceites y grasas. Se utiliza en pinturas, recubrimientos, tintas de impresión, aerosoles y cosméticos. Se utiliza como un agente aromatizante sintético de frutas en alimentos como dulces, helados, quesos y comida horneada. En las industrias farmacéutica y petrolera, se utiliza para realizar extracciones y como disolvente de procesamiento. Es un ingrediente de productos limpiadores, esencias y fragancias. Se utiliza como reactivo analítico para verificar el talio, el estano y el tungsteno, así como para determinar el molibdeno y el renio.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, alcohol, acetona, cloroformo y la mayoría de los hidrocarburos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-86-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009445
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nombre IUPAC Acetato de butilo
SMILES CCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl acetate
Punto de fusión -78°C
Densidad 0.881
pH 5
Punto de ebullición 124°C to 126°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Olor Fruit-like
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.3945
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1123
Beilstein 1741921
Índice Merck 14,1535
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate