Learn More
Acetato de n-butilo, +99 %, para espectroscopia, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10499090 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10770671 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10499090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167685000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-86-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009445
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nombre IUPAC acetato de butilo
SMILES CCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl acetate
Nombre de nota 99+%
Absorbancia (1 cm cell vs water), 0.01 max. at 320nm, 0.02 max. at 300nm, 0.04 max. at 275nm, 0.15 max. at 260nm, 0.4 max. at 256nm, 1 max. at 254nm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)3CH3
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, 130
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Índice Merck 15, 1537
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Presión de vapor 13mbar at 20°C
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido