Learn More
Acetato de N-butilo, + 99 %, para uso en electrónica, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
5 LT
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -90°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 126°C |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C6H12O2 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.16g/mol |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Butyl acetate
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.