Learn More
Acetato de n-butilo, + 99,5+ %, para uso en electrónica (MOS), libre de residuos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10717582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10717582 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 10717582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.80€
    62.30€ / 1 litros
    Ahorro 5.50€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para uso en electrónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl acetate
CAS 123-86-4
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 127.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12O2
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.3930 to 1.3950
Número MDL MFCD00009445
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 130
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 1537
Gravedad específica 0.88
Sinónimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
Información de solubilidad Solubility in water: 7g/L (20°C)
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(C)=O
Nombre IUPAC acetato de butilo
Peso molecular (g/mol) 116.16
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Viscosidad 0.69 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99.5+%
Grado Para uso en electrónica (MOS)
Forma física Líquido