Learn More
Acetato de n-butilo, 99,5 %, para bioquímica, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12655047 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12655047 1 L 1 LT
12653590 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12655047 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447050010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-86-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009445
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nombre IUPAC acetato de butilo
SMILES CCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl acetate
Absorbancia 0.01 max. at 320nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 300nm, 0.05 max. at 275nm, 0.2 max. at 260nm, 0.5 max. at 256nm, 1 max. at 254nm
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 127.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.3930 to 1.3950
Cantidad 1 L
Índice Merck 15,1537
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viscosidad 0.69 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Bioquímica