Learn More
N-butil 4-hidroxibenzoato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458760 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11458760 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14043.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se utiliza como conservante en cosméticos como sombra de ojos, bases de maquillaje, protector solar, crema hidratante facial y tratamientos antiedad para la piel. También se utiliza en suspensiones de medicamentos y como aditivo saborizante en los alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como conservante en cosméticos como sombra de ojos, bases de maquillaje, protector solar, crema hidratante facial y tratamientos antiedad para la piel.También se emplea en medicamentos en suspensión y como aditivo aromatizante en alimentos.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en el refrigerador.Almacenar lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl 4-hydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Punto de fusión 67°C to 71°C
Fórmula molecular C11H14O3
Número MDL MFCD00016478
Cantidad 100 g
Beilstein 1103741
Índice Merck 14,1584
Sinónimo butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben
Información de solubilidad Soluble in DMSO,ethyl acetate,methanol.
Clave InChI QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC butil 4-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 194.23
PubChem CID 7184
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza ≥99%