Learn More
N-butil 4-hidroxibenzoato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Se utiliza como conservante en cosméticos como sombra de ojos, bases de maquillaje, protector solar, crema hidratante facial y tratamientos antiedad para la piel. También se utiliza en suspensiones de medicamentos y como aditivo saborizante en los alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como conservante en cosméticos como sombra de ojos, bases de maquillaje, protector solar, crema hidratante facial y tratamientos antiedad para la piel.También se emplea en medicamentos en suspensión y como aditivo aromatizante en alimentos.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en el refrigerador.Almacenar lejos de los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | n-Butyl 4-hydroxybenzoate |
| Punto de fusión | 67°C to 71°C |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 1103741 |
| Índice Merck | 14,1584 |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO,ethyl acetate,methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.23 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
Safety and Handling
- n-Butyl 4-hydroxybenzoate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl 4-hydroxybenzoate