Learn More
n-Butil 4-aminobenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15450908 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15450908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54690.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-25-7 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-butil 4-aminobenzoato se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl 4-aminobenzoate
CAS 94-25-7
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 174°C (8 mmHg)
Fórmula molecular C11H15NO2
Número MDL MFCD00017112
Cantidad 100 g
Beilstein 1211465
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1512
Sinónimo butamben, butesin, butylcaine, butyl aminobenzoate, butesine, butoform, planoform, scuroform, scuroforme, butyl keloform
Información de solubilidad Very slightly soluble in water.
Clave InChI IUWVALYLNVXWKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Nombre IUPAC butil 4-aminobenzoato
Peso molecular (g/mol) 193.246
PubChem CID 2482
ChEBI CHEBI:3231
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 99%