Learn More
n-butil-4,4,4-d3-benceno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylbenzene-D3 (butyl-4,4,4-D3) |
| CAS | 109232-94-2 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H11 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzene, butyl-4,4,4-d3- (9 CI), (Butyl-4,4,4-d9)benzene, Butyl-4,4,4-d9-benzene, Butylbenzene-d3, Butylbenzene-D3 (butyl-4,4,4-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9 H,2-3,7H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4,4,4-trideuterobutilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 137.237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.128 g/mol |
| Mostrar más |