Learn More
N-butil-3-hidroxibenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butyl-3-hydroxybenzamide |
| CAS | 15789-00-1 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-7-12-11(14)9-5-4-6-10(13)8-9/h4-6,8,13H,2-3,7H2,1H3,(H,12,14) |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(N3C(C(Cl)=C(Cl)C=N3)=O)C=C2 |
| Nombre IUPAC | N-butil-3-hidroxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |