Learn More
Alfa Aesar™ n-Butoxyacetic acid, 95%
Código de producto. 11429320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429320 5 g 5 g
11419320 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429320 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H50210.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2516-93-0
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.159
Número MDL MFCD00067044
Clave InChI AJQOASGWDCBKCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butoxyacetic acid, n-butoxyacetic acid, acetic acid, butoxy, ccris 7195, acetic acid, 2-butoxy, 2-n-butoxy acetic acid, butoxyaceticacid, 3-oxaheptanoic acid, acmc-1cb1h, ajqoasgwdcbkcj-uhfffaoysa
PubChem CID 41958
Nombre IUPAC ácido 2-butoxiacético
SMILES CCCCOCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butoxyacetic acid
Punto de ebullición 234°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 95%