Learn More
n-butanol (líquido transparente, incoloro), Fisher BioReagents
Código de producto. 10420074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10420074 25 mL Glass Bottle 25 ml
10294763 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10420074 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP50525
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
n-butanol se utiliza como disolvente y reactivo analítico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butanol
Punto de fusión -89°C
Color Incolora
Acidez 0.005% max.
Densidad 0.810g/cm³
Cantidad 25 mL
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.8 %
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH2OH
Presión de vapor 6.7mbar at 20°C
Viscosidad 2.95 mPa/s at 20°C
Número UN 1120
Agua 0.1% max.
Índice Merck 15, 1542
Punto de ebullición 117.6°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.8%