Learn More
n-Butanol, 99 % máx., grade de reactivo para biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416461 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416461 1 L 1 litro
11406461 25 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416461 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219400191
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butanol
Densidad 0,81g/cm3 a 21 °C
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99% como máximo.
Grado Biología molecular