Learn More
N-Bromosuccinimida, TRC
Código de producto. 30007295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007295 5 g 5 g
30006018 100 g 100 g
30007121 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6869955G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-08-5
Fórmula molecular C4H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 177.98
Sinónimo 1-Bromo-2,5-pyrrolidinedione, Bromosuccinimide, NBS, NSC 16, Succinbromimide;
Nombre IUPAC 1-bromopirrolidina-2,5-diona
SMILES BrN1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Bromosuccinimide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9425