Learn More
N-Bromosuccinimida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478456 250 g 250 g
11468456 1000 g 1000 g
11488456 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15922.30
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.985 g/mol
N-Bromosuccinimide is a chemical reagent used in electrophilic additions and radical substitution reactions in synthetic organic chemistry. In Wohl-Ziegler reaction, it is involved in allylic and benzylic bromination reaction. It is also used in the alfa-bromination of carbonyl derivatives. In the Hofmann rearrangement, it is used in the presence of a strong base, such as 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) reacts with primary amides to produce a carbamate. It oxidizes silyl ethers to aldehydes in the presence of azobisisobutyronitrile. It is also used for the modification of ribosomal sulfhydryl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-bromosuccinimida es un reactivo químico utilizado en adiciones electrofílicas y reacciones de sustitución radical en química orgánica sintética. En la reacción de Wohl-Ziegler, está implicada en la reacción de bromación alílica y bencílica. También se utiliza en la alfa-bromación de derivados de carbonilo. En el reordenamiento Hofmann, se utiliza en presencia de una base fuerte, como 1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) reacciona con amidas primarias para producir un carbamato. Oxida los éteres de sililo a aldehídos en presencia de azobisisobutironitrilo. También se utiliza para la modificación de los grupos de sulfhidrilo ribosomal.
Solubilidad
Soluble en acetona, tetrahidrofurano, dimetilformamida, dimetilsulfóxido y acetonitrilo. Ligeramente soluble en agua y ácido acético. Insoluble en éter, hexano y tetracloruro de carbono.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, hierro, sales de hierro, hidrocarburos halogenados, aminas y metales. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-08-5
Fórmula molecular C4H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 177.985
Número MDL MFCD00005510
Clave InChI PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
Nombre IUPAC 1-bromopirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Bromosuccinimide
Punto de fusión 175°C to 180°C (decomposition)
Densidad 2.098
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 113916
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1438
Información de solubilidad Soluble in acetone,tetrahydrofuran,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in water and acetic acid. Insoluble in ether,hexane and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Bromosuccinimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Bromosuccinimide