Learn More
N-Bromosuccinimida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468456 1000 g 1000 g
11478456 250 g 250 g
11488456 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15922.0B
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.985 g/mol
N-Bromosuccinimide is a chemical reagent used in electrophilic additions and radical substitution reactions in synthetic organic chemistry. In Wohl-Ziegler reaction, it is involved in allylic and benzylic bromination reaction. It is also used in the alfa-bromination of carbonyl derivatives. In the Hofmann rearrangement, it is used in the presence of a strong base, such as 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) reacts with primary amides to produce a carbamate. It oxidizes silyl ethers to aldehydes in the presence of azobisisobutyronitrile. It is also used for the modification of ribosomal sulfhydryl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-bromosuccinimida es un reactivo químico utilizado en adiciones electrofílicas y reacciones de sustitución radical en química orgánica sintética. En la reacción de Wohl-Ziegler, está implicada en la reacción de bromación alílica y bencílica. También se utiliza en la alfa-bromación de derivados de carbonilo. En el reordenamiento Hofmann, se utiliza en presencia de una base fuerte, como 1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) reacciona con amidas primarias para producir un carbamato. Oxida los éteres de sililo a aldehídos en presencia de azobisisobutironitrilo. También se utiliza para la modificación de los grupos de sulfhidrilo ribosomal.
Solubilidad
Soluble en acetona, tetrahidrofurano, dimetilformamida, dimetilsulfóxido y acetonitrilo. Ligeramente soluble en agua y ácido acético. Insoluble en éter, hexano y tetracloruro de carbono.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, hierro, sales de hierro, hidrocarburos halogenados, aminas y metales. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-08-5
Fórmula molecular C4H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 177.985
Número MDL MFCD00005510
Clave InChI PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
Nombre IUPAC 1-bromopirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Bromosuccinimide
Densidad 2.098
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 1000 g
Número UN UN3261
Beilstein 113916
Índice Merck 14,1438
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99
Porcentaje de pureza 99%