Learn More
N-Bromosuccinimida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925581 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10559820 10 g Frasco de vidrio 10 g
10655332 100 g Frasco de vidrio 100 g
10478820 500 g Frasco de vidrio 500 g
10132900 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11925581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107450050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-08-5
Número MDL MFCD00005510
Clave InChI PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
Nombre IUPAC 1-bromopirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Bromosuccinimide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 175.0°C to 178.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 180°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C4H4BrNO2
Cantidad 5 kg
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Índice Merck 15, 1448
Información de solubilidad Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
Peso molecular (g/mol) 177.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino