Learn More
N-Bromosuccinimida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478820 500 g Frasco de vidrio 500 g
10559820 10 g Frasco de vidrio 10 g
10655332 100 g Frasco de vidrio 100 g
10132900 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11925581 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10478820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107455000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-08-5
Número MDL MFCD00005510
Clave InChI PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
Nombre IUPAC 1-bromopirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Bromosuccinimide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 175.0°C to 178.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 180°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H4BrNO2
Cantidad 500 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Índice Merck 15, 1448
Información de solubilidad Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
Peso molecular (g/mol) 177.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Bromosuccinimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.