Learn More
N-(Bromometil)ftalimida, TRC
Código de producto. 30340815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340815 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30340815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8469532.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Bromomethyl)phthalimide
CAS 5332-26-3
Fórmula molecular C9H6BrNO2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMILES BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-(bromometil)isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 240.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.9582