Learn More
N-(Bromometil)ftalimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Bromomethyl)phthalimide |
| CAS | 5332-26-3 |
| Fórmula molecular | C9H6BrNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(bromometil)isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 240.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.9582 |