Learn More
N-(Bromethil)ftalimida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367855 10 g 10 g
11377855 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02818.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5332-26-3 | C9H6BrNO2 | 240.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5332-26-3
Fórmula molecular C9H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 240.056
Número MDL MFCD00005897
Clave InChI UUSLLECLCKTJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-bromomethyl phthalimide, 2-bromomethyl isoindoline-1,3-dione, n-bromomethylphthalimide, phthalimide, n-bromomethyl, phthalimidomethyl bromide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromomethyl, 2-bromomethyl isoindole-1,3-dione, 2-bromomethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-bromomethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, acmc-1awzk
PubChem CID 79244
Nombre IUPAC 2-(bromometil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Bromomethyl)phthalimide
Punto de fusión 144°C to 150°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 140943
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.07
Porcentaje de pureza 95%