Learn More
N-bromoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-bromoacetamide |
| CAS | 79-15-2 |
| Fórmula molecular | C2H4BrNO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetobromamide, NBA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5) |
| SMILES | CC(=O)NBr |
| Nombre IUPAC | N-bromoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 137.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.9476 |