Learn More
N-Bromoacetamide, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11945701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
11945701 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11945701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159050500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Bromoacetamide
CAS 79-15-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102°C to 105°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C2H4BrNO
Fórmula lineal CH3CONHBr
Cantidad 50 g
Fieser 01,74; 02,39; 04,47; 05,61
Sinónimo acetamide, n-bromo, unii-0aq6mwh7zb, ccris 4590, 0aq6mwh7zb, acetobromamide, n-bromo-acetamide, sjyhiabiktp@, acmc-209pgg, n-bromoacetamide, powder, lopac-b-2377
Clave InChI VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NBr
Nombre IUPAC N-bromoacetamida
Peso molecular (g/mol) 137.964
PubChem CID 4353
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.96
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Bromoacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.