Learn More
N-Bromoacetamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397905 5 g 5 g
11307915 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02953.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-15-2 | C2H4BrNO | 137.964 g/mol
Abolishes the rapid inactivation of membrane sodium- and potassium-ion channels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Suprime la inactivación rápida de los canales de membrana de iones de sodio y potasio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a –20 °C dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-15-2
Fórmula molecular C2H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 137.964
Número MDL MFCD00037097
Clave InChI VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetamide, n-bromo, unii-0aq6mwh7zb, ccris 4590, 0aq6mwh7zb, acetobromamide, n-bromo-acetamide, sjyhiabiktp@, acmc-209pgg, n-bromoacetamide, powder, lopac-b-2377
PubChem CID 4353
Nombre IUPAC N-bromoacetamida
SMILES CC(=O)NBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Bromoacetamide
Punto de fusión 102°C to 106°C
Fórmula lineal CH3CONHBr
Cantidad 5 g
Beilstein 969346
Índice Merck 14,1398
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.97
Porcentaje de pureza 95%