Learn More
N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10546864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10546864 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10546864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426040010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline
CAS 176486-63-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 199°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C25H28N2O6
Número MDL MFCD00673783
Cantidad 1 g
Rotación específica -33° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, chloroform)
Sinónimo 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-n-fmoc-amino-l-proline, 2s,4r-n-tert-butoxycarbonyl-4-n-9-fluorenylmethoxycarbonyl aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pyrrolidine-2-carboxylic acid, ambotzbaa1783, 2s,4r-fmoc-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxyli, 2s,4r-1-boc-4-n-fmoc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-trans-n-alpha-t-butyloxycarbonyl-4-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-l-proline
Clave InChI UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-4-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 452.5
PubChem CID 2756135
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.5
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4