Learn More
N-Boc-trans-4-hidroxi-L-prolinol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427937 5 g 5 g
15417937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51050.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61478-26-0
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.265
Número MDL MFCD02094386
Clave InChI UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N
PubChem CID 11275979
Nombre IUPAC (2S,4R)-4-hidroxi-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato de tert-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol
Cantidad 5 g
Sinónimo n-boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, boc-hyp-ol, 2s,4r-tert-butyl 4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2s,4r-1-boc-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine, 2s,4r-tert-butyl4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, trans-4-hydroxy-l-prolinol, n-boc protected
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.26
Porcentaje de pureza 96%