Learn More
N-BOC-trans-4-hidroxi-L-prolina metil éster, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 91.0°C to 96.0°C |
| Color | Blanco a beige |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Condición de rotación específica | −65° (20°C c=1 Chloroform) |
| Show More |