Learn More
Éster metílico de n-Boc-trans-4-hidroxi-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495198 5 g 5 g
15485198 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59027.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74844-91-0 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
It is used in the synthesis of For-Met-Leu-Phe-OMe (fMLF-OMe) analogues based on Met residue replacement by 4-amino-proline scaffold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de análogos de for-Met-Leu-Fe-OMe (fMLF-OMe) basados en la sustitución de residuos Met por un andamio de 4-amino-prolina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74844-91-0
Fórmula molecular C11H19NO5
Peso molecular (g/mol) 245.28
Número MDL MFCD00076981
Clave InChI MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Sinónimo boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
PubChem CID 2734883
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline methyl ester
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Rotación óptica −65° (c=1 in Chloroform)
Nombre IUPAC 1-o-terc-butil 2-O-metil (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-1,2-dicarboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.28
Porcentaje de pureza 97%