Learn More
N-Boc-trans-4-hidroxi-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476200 5 g 5 g
11466200 1 g 1 g
11486200 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27110.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13726-69-7 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13726-69-7
Fórmula molecular C10H17NO5
Peso molecular (g/mol) 231.25
Número MDL MFCD00053370
Clave InChI BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-hyp-oh, boc-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline, boc-l-hyp-oh, boc-hydroxyproline, unii-rc99p5b8ig, trans-boc-hyp-oh, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 88804
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-4-hidroxi-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza 97%