Learn More
N-Boc-trans-4-hidroxi-D-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476280 1 g 1 g
15403627 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476280 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27155.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147266-92-0
Fórmula molecular C10H17NO5
Peso molecular (g/mol) 231.25
Número MDL MFCD01861341
Clave InChI BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2r,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-hydroxy-d-proline, boc-trans-4-hydroxy-d-proline, boc-d-hyp-oh, unii-7k1v4sdl4l, 7k1v4sdl4l, 2r,4s-1-tert-butoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-d-proline, n-boc-4-hydroxy-d-proline, trans, 2r,4s-n-alpha-t-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688615
Nombre IUPAC ácido (2R,4S)-4-hidroxi-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
Punto de fusión ∼123°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza 99%