missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-trans-4-fluoro-L-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15413767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15413767 250 mg 250 miligramos
11332849 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15413767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27721.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 203866-14-2 | C10H16FNO4 | 233.239 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 203866-14-2
Fórmula molecular C10H16FNO4
Peso molecular (g/mol) 233.239
Número MDL MFCD06796085
Clave InChI YGWZXQOYEBWUTH-RQJHMYQMSA-N
Sinónimo n-boc-trans-4-fluoro-l-proline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-trans-4-fluoro-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-2s,4r-4-fluoroproline, 2s,4r-1-boc-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid, boc-trans-4-fluoro-pro-oh, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxy carbonyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, trans-4-fluoro-l-proline, n-boc protected, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboyxlic acid
PubChem CID 12043048
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-4-fluoro-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline
Punto de fusión 115°C to 117°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.24
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.