Learn More
N-Boc Tobramicina, TRC
Código de producto. 30452555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30452555 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5239951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Boc Tobramycin
CAS 66266-14-6
Fórmula molecular C23H45N5O11
Cantidad 1 g
Sinónimo O-3-Amino-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1-6)-O-[2-amino-2,3,6-trideoxy-6-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1-4)]-2-deoxy-D-streptamine
Fórmula InChI InChI=1S/C23H45N5O11/c1-23(2,3)39-22(34)28-6-12-11(30)5-10(26)20(35-12)37-18-8(24)4-9(25)19(17(18)33)38-21-16(32)14(27)15(31)13(7-29)36-21/h8-21,29-33H,4-7,24-27H2,1-3H3,(H,28,34)/t8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,17-,18+,19-,20+,21+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
Nombre IUPAC N-[[(2R,3S,5R,6R)-5-amino-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-3-hidroxioxan-2-il]metil]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 567.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.3116
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.