Learn More
N-Boc-tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410379 5 g 5 g
15420379 250 mg 250 miligramos
15400379 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63599.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 268551-65-1 | C6H12N2O2S | 176.23 g/mol
N-Boc-thiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-tiourea es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 268551-65-1
Fórmula molecular C6H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 176.23
Número MDL MFCD04039987
Clave InChI JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-thiourea, n-tert-butoxycarbonylthiourea, n-boc thiourea, mono-boc-thiourea, acmc-20ak5u, n-tert-butoxycarbonyl-thiourea, n-tert.butoxycarbonyl thiourea, 1-tert-butoxycarbonyl thiourea, tert-butyl carbamothioylcarbamate
PubChem CID 4095660
Nombre IUPAC N-carbamotioilcarbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-thiourea
Punto de fusión 142°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo