Learn More
Éster metílico de N-Boc-sarcosina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478838
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15478838 5 g 5 g
15488838 250 mg 250 miligramos
15468838 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 15478838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62304.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster metílico de N-Boc-sarcosina participa en la preparación de benzamidas N-[(R, R)-(E)-1-arilmetil-3-(2-oxo-azepan-3-il) carbamoil] alil-N-metil-3, 5-bis(trifluorometil).
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Sensible al calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42492-57-9
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.24
Número MDL MFCD04973115
Clave InChI LTBDTYJYKRLTRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-tert-butoxycarbonyl methyl amino acetate, n-boc-sarcosine methyl ester, boc-gly-ome, boc-sarcosine methyl ester, ltbdtyjykrltrn-uhfffaoysa, n-t-butoxycarbonyl-sarcosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonylsarcosine methyl ester, methyl n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycinate, methyl 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetate
PubChem CID 14018930
SMILES COC(=O)CN(C)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-sarcosine methyl ester
Color Amarillo
Fórmula lineal (CH3)3COCON(CH3)CH2CO2CH3
Nombre IUPAC metil 2-{[(tert-butoxi)carbonil](metil)amino}acetato
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido