Learn More
N-Boc-sarcosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353097 25 g 25 g
11343097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13482.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-36-6
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.211
Número MDL MFCD00037795
Clave InChI YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-sar-oh, boc-sarcosine, n-boc-sarcosine, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycine, t-boc-sarcosine, n-t-boc-sarcosine, 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-tert-butoxycarbonylsarcosine, tert-butoxycarbonyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 83692
Nombre IUPAC Ácido 2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-sarcosine
Punto de fusión 88°C to 93°C
Beilstein 2046827
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.2
Porcentaje de pureza 99%