Learn More
N-Boc-S-tritil-D-cisteína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439318 5 g 5 g
15429318 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62863.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87494-13-1 | C27H29NO4S | 463.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87494-13-1
Fórmula molecular C27H29NO4S
Peso molecular (g/mol) 463.59
Número MDL MFCD00236839
Clave InChI JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-d-cys trt-oh, boc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-l-cysteine trityl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, boc-cys trt, boc-cys-trt, ambotzbaa5000, n-boc-s-trityl-d-cysteine
PubChem CID 11590774
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-S-trityl-D-cysteine
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido 2-{[(terc-butoxi)carbonil]amino}-3-[(trifenilmetil)sulfanil]propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.59
Porcentaje de pureza 98%