Learn More
N-Boc-S-metil-L-cisteína, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429330 5 g 5 g
11419330 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50217.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16947-80-1 | C9H17NO4S | 235.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16947-80-1
Fórmula molecular C9H17NO4S
Peso molecular (g/mol) 235.30
Número MDL MFCD00076923
Clave InChI WFDQTEFRLDDJAM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-boc-s-methyl-l-cysteine, boc-cys me-oh, boc-s-methylcysteine, boc-s-methyl-l-cysteine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylsulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-methyl, boccys me oh, cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-methyl, n-boc-s-methyl-l-cys-oh, r-boc-s-methyl cysteine
PubChem CID 7018744
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-metilsulfanilpropanoico
SMILES CSCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-S-methyl-L-cysteine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.3
Porcentaje de pureza 96%