Learn More
N-Boc-S-etil-L-cisteína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499320 1 g 1 g
11409330 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499320 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50216.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16947-82-3 | C10H19NO4S | 249.325 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16947-82-3
Fórmula molecular C10H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 249.325
Número MDL MFCD00076919
Clave InChI IBCCMMVPGKVLAX-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-cys et-oh, boc-s-ethyl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylthio propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylsulfanyl propanoic acid, n-boc-s-ethyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butoxycarbonyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butyloxycarbonyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-ethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-ethyl
PubChem CID 7018740
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-etilsulfanil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CCSCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-S-ethyl-L-cysteine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.33